Descripción
- Fabricada con poliestireno trasparente
- La esquina recortada establece la orientación de la tapa
- Apilable
Tapas con anillos de condensación disponibles para placas estándar de 96 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 384 |
| Altura (métrico) | 4,5 mm |
| Anillos de condensación | No |
| N.° por paquete | 50 |
| Barrera de evaporación | No |
| Tipo de producto | Microplate Cover |
| adhesivo/a/s | None |
| Mostrar más |