Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ Strip Plates
Non-treated surface strip plates with maximized recovery and minimized cross-contamination
515.00€ - 720.00€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
matriz, red, conjunto | 1 x 8 |
Tipo de enlace | Adherencia media |
Color | Transparente |
N.° de pocillos | 8 |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | BreakApart | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | BreakApart | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11643189
|
BRAND™
782301 |
350 μl | Sí |
720.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11633189
|
BRAND™
782300 |
360 μl | N.º |
515.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Medium binding and non-sterile
- Transparent with flat bottom
- With and without grid
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; non-cytotoxic
With grid: Individual strips can be removed from the plate and reinserted, the strips can be divided into 8 individual vessels and inserted individually into the frame plate.
Without grid: individual strips can be removed from the frame and reinserted, the strips are not divisible.
Applications:
Particularly applicable for homogeneous assays, screening and storage.
Especificaciones
Placa de tiras | |
Adherencia media | |
8 | |
Sin tratar | |
100/paq. |
1 x 8 | |
Transparente | |
No estéril | |
Plano |