Learn More
Fisherbrand™ Termómetros para refrigerador/congelador Traceable™ Ultra™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Soporte articulado de 10 pies, microcable, montaje en pared, Velcro™, tiras magnéticas
Los termómetros para refrigerador/congelador Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra™ están diseñados para cumplir los requisitos actuales de almacenamiento y monitorización de vacunas de los centros de control de enfermedades (CDC).Monitorice dos áreas diferentes al mismo tiempo.
- La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mínima, máxima y actual de una sonda específica
- Smart-Alarm™ con indicadores visuales y sonoros que se activan de forma continua si se detecta una condición fuera del intervalo
- La alarma continúa incluso después de que la unidad vuelva a las condiciones de no alarma y se puede programar en incrementos de 0,1°
- Intercambiable entre °C/°F
- Sensor tamponado para temperatura integrado que monitoriza de forma precisa la temperatura en una o dos zonas diferentes de un refrigerador, congelador, baño de agua o incubador
- Sonda de estado sólido sellada en un frasco en miniatura (2,54 x 6,35 cm [1 x 2,5 in]) que elimina la contaminación por mercurio, así como los cambios bruscos de temperatura al abrir la puerta del refrigerador
- El frasco en miniatura contiene glicol no tóxico, generalmente reconocido como seguro (GRAS) por la FDA, lo que elimina las preocupaciones por el contacto con alimentos o agua potable
- Cuenta con una carcasa de plástico de ABS de gran resistencia ante los impactos y las sustancias químicas (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
- El microcable de diez pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- Intervalo:de -50 °C a +70 °C (de -58 °F a +158 °F)
- Exactitud:±0,5 °C a entre -30° C y 50 °C. Si no, ±1 °C
- Resolución:0,1 °
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 acreditado por A2LA; este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del frasco | 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 pulg.) |
| Certificaciones/conformidad | Trazable al NIST |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, termobloques, incubadores y refrigeradores |
| Incluye | Certificado Traceable™, soporte articulado de 10 pies, microcable, montaje en pared, Velcro™, tiras magnéticas |
| Longitud (métrico) | 10.8 cm |
| Material | Plastic |
| Tipo de sonda | 2 sondas de frasco de plástico |
| Resolución | 0,1 ° |
| Peso (imperial) | 4 oz |
| Tipo de producto | Termómetro de refrigerador/congelador Ultra |
| Mostrar más |