Learn More
Brady™ Bloqueo del disyuntor de sujeción, 480/600 V
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 6
Descripción
- Fabricado en polipropileno resistente y nailon modificado por impacto
- Acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,71 cm (0,28 pulg) de diámetro
- Incluye calas para usar con interruptores con membranas largas deslizantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de disyuntor de sujeción |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | UL 94 HB |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0,28 in |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 0,7 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (2,175 x 1,588 x 3,253 pulg) |
| Altura (métrico) | 40,30 mm |
| Incluye | Calas |
| Tipo de bloqueo | Abrazadera |
| Mostrar más |