Learn More
Brady™ Candados de seguridad diferentes con llave con grillete de 3,81 cm (1,5 pulg), azul
Código de producto. p-4932368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
11876043 6 paquete paquete de 6
1 options
Código de producto. 11876043
Marca: Brady™ 051344
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alternativa más segura a los bloqueos metálicos para aplicaciones de bloqueo
  • Compacto y ligero
  • Resistente a temperatura, productos químicos, corrosión y a manipulaciones
  • No conductivo y a prueba de chispazos
  • Cilindro aislado para protección contra golpes
  • Cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Etiquetas de idioma: inglés, francés y español.
  • Introducción personalizada y gráficos disponibles
  • Cuerpo del bloqueo: 2Prf x 3,8 W x 4,4 cm Al (0,8 x 1,5 x 1,75 pulg)
Especificaciones
Tipo de producto Candado de seguridad diferentes con llave
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC
Color Azul
Material Plástico
Descripción Candados de seguridad: estándar
Diámetro de la argolla (imperial) 0,25 in
Diámetro de la argolla (métrico) 0,63 cm
Dimensiones (L x An) 38,50 x 86,50 mm
Altura (métrico) 86,50 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,00 mm
Incluye 3 etiquetas/candado, etiqueta 1 inglés, 1 francés, 1 español
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 38,50 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33,00 mm