Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de la serie 4900, color negro
Click to view available options
Longitud (imperial):
360 pies
984 pies
984 ft
Anchura (imperial):
2,36 in
3,27 in.
4 in
5,12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
- R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Transfer Printer |
| Material | Polyester |
| Longitud (imperial) | 984 ft |
| Anchura (imperial) | 5,12 in |
| Longitud (métrico) | 300.00 m |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Diámetro (métrico) | 25.4 mm I.D. |
| Descripción | Serie de la cinta: 4900 |
| Mostrar más |