Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de la serie 4900, color negro
Código de producto. 11508424
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
360 pies
984 pies
984 ft
Anchura (imperial):
2,36 in
3,27 in.
4 in
5,12 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11508424 984 pies 3,27 in. cada uno
10437522 360 pies 4 in cada uno
11518424 984 ft 2,36 in cada uno
11528424 984 ft 5,12 in cada uno
4 options
Código de producto. 11508424
Marca: Brady™ 035268
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con impresoras de transferencia térmica Brady 360X-Plus II. Las cintas de impresora de transferencia térmica de la serie 4900 Brady™ son resistentes a las manchas, a altas temperaturas y a los disolventes.
  • R4908, R4902, R4900, R4904: el diámetro interior del núcleo es de 25,40 mm, lado de la tinta hacia fuera
  • R4913, R4901: el diámetro interior del núcleo es de 12,7 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora de transferencia térmica
Material Polyester
Longitud (imperial) 984 pies
Anchura (imperial) 3,27 in.
Longitud (métrico) 300,00 m
Anchura (métrico) 83 mm
Diámetro (métrico) 25,4 mm de diámetro interior
Descripción Serie de la cinta: 4900
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number R4900