Learn More
BD Biosciences™ Kit de proliferación de clic EdU 488 (RUO)
Descripción
- Proporciona una herramienta para analizar la síntesis de ADN en células en ciclo.
- En este método, el análogo de la timidina EdU (5-etinil-2´-desoxiuridina) se incorpora en el ADN recién sintetizado por las células que progresan por la fase S (síntesis de ADN) del ciclo celular.
- Entonces la EdU puede detectarse en células fijadas y permeabilizadas con una azida marcada con fluoróforo.
- La reacción de la azida marcada con fluoróforo y la EdU se produce a través de una reacción de clic catalizada por cobre entre la fracción de la azida del fluoróforo y la fracción de alquinos de la EdU.
- Las poblaciones celulares, cuando se cotiñen con un tinte de ADN como 7-AAD, PI o DAPI, pueden segmentarse mediante citometría de flujo en las fases G0/G1 (contenido de ADN 2N, EdU negativo), fase S (contenido de ADN 2N-4N, EdU positivo), o fases G2/M (contenido de ADN 4N, EdU negativo).
- Contiene 6-FAM azida, que se excita con el láser azul y tiene una excitación máxima de 496 nm y una emisión máxima de 516 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | EDU, azida 6-FAM, aditivo de tampón (10X) para su almacenamiento en seco y protegido de la luz a -20 °C. Permeabilización basada en saponina y reactivo de lavado (10X), fijador, catalizador, DMSO para su almacenamiento en seco entre 2 y 8 °C o a temperatura ambiente. |
| Descripción | 50 pruebas |
| Método de detección | Citometría de flujo, fluoróforo |
| Incluye | 10 mg EdU, 130 μL 6-FAM Azide, 400 mg Buffer Additive (10X), 50 mL Saponin-based Permeabilization and Wash Reagent (10X), 5 mL Fixative, 2 mL Catalyst, 5 mL DMSO. |
| Cantidad | 10 mg EdU, 130 μl 6-FAM azida, 400 mg aditivo de tampón (10X), 50 ml de agente de permeabilización a base de saponina y de lavado (10X), 5 ml de fijador, 2 ml de catalizador, 5 ml de DMSO. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 488 EdU Click Proliferation Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, coppersulphate