Descripción
- Polipropileno, pocillos de 0,2 ml, sin faldón
- Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas
- La placa superior reforzada mantiene la placa de PCR plana incluso durante el calentamiento, lo que facilita su uso en sistemas automatizados como robots de pipeteo
- Los bordes de los pozos están formados de manera que proteja contra la contaminación cruzada y proporcione un sellado fiable con sellado papel de aluminio adaptado a las placas
- Reduzca los costes de material y permita trabajar en una PCR compacta placa incluso con pequeños rendimientos de muestras
- El diseño de la placa de PCR de paredes ultra finas facilita la transferencia de calor constante, rápida y precisa
- El interior liso del recipiente minimiza la unión de las enzimas y. ácido nucleico a las paredes
- Los labios elevados de los pocillos protegen contra la contaminación cruzada, lo que permite un sellado fiable con la alfombrilla de sellado adaptada a las placas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | qPCR 48-well plate |
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Cyclers |
| Mostrar más |