Learn More
Estándar Redox de oxidación/reducción (ORP) de 465 mV a 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11833570 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11833570 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11833570 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RS465
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Actúa como un material de control o de referencia, en lugar de como un estándar de calibración porque la oxidación/reducción Redox (ORP) es una medición absoluta y el electrodo de detección no requiere calibración.
  • Estándar de referencia Redox, material de referencia Redox.
  • Actúa como un material de control o de referencia en lugar de un estándar de calibración porque la reacción Redox es una medición absoluta y el electrodo de detección no requiere calibración.
  • Controla la funcionalidad del electrodo de detección y referencia, la técnica de los analistas, las condiciones ambientales y el funcionamiento del medidor.
  • Este estándar Redox (ORP) de 465 mV es preciso a ± 5 mV, tiene garantizada la estabilidad durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
  • El valor de 465 mV citado se refiere a los potenciales del electrodo de platino frente al electrodo de referencia AG/AgCl (3M KCl).
Especificaciones
Descripción Accuracy ± 5mV at 25°C
Envase Frasco de HDPE GL45
Concentration or Composition Notes 465 mV (± 5 mV)
Forma física Líquido
Concentración 465 mV (± 5 mV)
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • REDOX STANDARD 465mV a 25°C Ag/AgCl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, irontrichloride, iron sulphate