Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 450 Control |
| Incluye | Certificado de conformidad, 7 tamices de ensayo (malla 230, malla 120, malla 60, malla 35, malla 18, malla 10 y malla 5) y un recipiente de recogida |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 450mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |