Learn More
SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves
Código de producto. p-7235488
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
5 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17737607 M 5 pares
17727607 L 5 pares
17747607 XL 5 pares
17757607 2XL 5 pares
4 options
Código de producto. 17737607
Marca: SHOWA™ 40607M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.
  • Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
  • Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
  • Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
  • High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
  • Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Área revestida Palm
Estructura Seamless Knit
Coating Material Látex
Color Hi-vis Orange, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Polyester
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Brick Laying, Outdoor Maintenance, Refrigeration, and Shipping/Receiving
Guantes con puño de color Yellow
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento Acrílico
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Serie 406
Estilo de pulgar Straight
Longitud (imperial) 11 in