Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas táctil 405
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17287879 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405TSR
405TSRS
405TSRSQ
405TSRV
405TSRVS
405TSRVSQ
405TSU
405TSUS
405TSUSQ
405TSUV
405TSUVS
405TSUVSQ
Código de producto. 17287879
Marca: Agilent BioTek 405TSRVSQSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Configurado con numerosas opciones para satisfacer infinidad de requisitos de ensayo
Características y opciones de hardware:
  • El sensor Verify incorporado patentado verifica automáticamente el rendimiento de dispensación/aspiración y notifica las ubicaciones obstruidas en la pantalla gráfica a color.
  • Tiene capacidad para microplacas de 96 y 384 pocillos
  • Interfaz de usuario con pantalla táctil de alta resolución
  • Ordenador integrado con Microsoft Windows CE
  • Ultrasonic Advantage incorporado pendiente de patente limpia automáticamente los tubos obstruidos
  • Dos puertos USB permiten una transferencia de archivos, un almacenamiento y un uso cómodos
  • Conmutación automática de 4 tampones internos
  • La bomba interna de desplazamiento positivo elimina el uso de molestos sistemas de administración de presión y permite el uso de depósitos dispensadores de cualquier tamaño
  • La cubeta de cebado integrada permite el cebado y lavado automático del colector durante los modos de funcionamiento y mantenimiento, además de eliminar la necesidad de placas vacías cuando se utiliza en sistemas robóticos automatizados
  • Todos los lavadores están listos para la filtración al vacío (los módulos de filtración complementarios se venden por separado)
  • Todos los lavadores están listos para la separación biomagnética (los imanes complementarios se venden por separado)
405 Select TS:
  • Lavado de 96 o 384 pocillos con colector de 96 tubos Dual-Action patentado
  • El lavado de células se optimiza con dos caudales bajos y tubos de dispensación con ángulos de 20°, ideales para el lavado de monocapas de células poco adherentes
405 HT TS:
  • Lavado rápido de 384 pocillos con colector de 192 tubos Dual-Action patentado para el control de aspiración y dispensación independiente para un lavado preciso por sobrellenado y protección contra desbordamiento
  • Diseño superior de colector de aspiración de tubo en tubo para lavado de 384 pocillos con tampones que no contienen surfactante
  • Listo para lavado de 96 pocillos con colector de 96 tubos Dual-Action opcional
405 TS:
  • Los modelos 405 TS automatizan la dispensación y aspiración básicas de 96 pocillos
Funciones del software:
  • Cuando surjan dudas, se puede acceder al sistema de ayuda sensible al contexto completo con recomendaciones, diagramas e imágenes con solo presionar una tecla
  • Los protocolos predefinidos y los vídeos de instrucciones orientan a los usuarios sobre la configuración y el uso básico del instrumento
  • Parámetros de protocolo totalmente personalizables para requisitos de lavado individualizados (lavado de células suave a lavado vigoroso para ensayos de alta unión)
  • AutoPrime
  • Flexibilidad para software adicional y conformidad de la parte 11 de 21 CFR con el software Liquid Handling Control (LHC) para el desarrollo de métodos, así como para la descarga y el lavado de placas.
  • Ejecute protocolos creados integrados, descargados del software LHC o transferidos a una unidad USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ensayos ELISA, ensayos basados en células (según el modelo), microesfera de poliestireno y magnética, ensayos de multiplex, ELISA basados en microesferas, procesos de filtración de residuos
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Conexiones USB (2)
Frascos Optional (4 or 10 L)
Precisión <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
Volumen de dispensación 25 to 3000 μL/well (192-pin manifold); 50 to 3000 μL/well (96-pin manifold)
Tipos de placas 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Option) Plates
Volumen residual ≤2 μL/well
Velocidad de lavado 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s
Tiempo de inmersión Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) With internal buffer switching - 16.5 kg; Without - 13.5 kg
Ciclos de lavado 1 to 250
Volumen de lavado De 25 a 3000 μl/pocillo
Pantalla LED
Caudal High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
Tipo de liberación de fluidos Bomba de desplazamiento positivo interna
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos MSD, citoquímica inmunitaria de HCS, flujo de Ca2+ FLIPR, ensayos basados en células, procesamiento de microesferas de poliestireno y magnéticas (ensayos de expresión génica, ensayos de citoquinas), ensayos ELISPOT
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 405TSRVSQ
Incluye Automated Internal 4-Buffer Switching; Ultrasonic Advantage; 96-well microplate washing; Verify Technology
Anchura (imperial) 14 in.
Anchura (métrico) 35.6 cm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 25.4 cm
Fondo (imperial) 17 in.
Fondo (métrico) 43.2 cm
Interfaz de automatización High Resolution LED Backlit Touch Screen
Peso (imperial) With internal buffer switching - 36 lb.; Without - 30 lb.
Tensión 100/240 V