Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas táctil 405
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17267879 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405TSR
405TSRS
405TSRSQ
405TSRV
405TSRVS
405TSRVSQ
405TSU
405TSUS
405TSUSQ
405TSUV
405TSUVS
405TSUVSQ
Código de producto. 17267879
Marca: Agilent BioTek 405TSRVSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Configurado con numerosas opciones para satisfacer infinidad de requisitos de ensayo
El lavador de microplacas 405 Touch incorpora una innovadora interfaz de usuario en pantalla táctil LED de alta resolución con retroiluminación para un control de instrumentos integrado, intuitivo y flexible del lavado de microplacas de 96 y 384 pocillos. Una pantalla gráfica a color de 144,8 mm (5,7 pulg.) guía de forma perfecta a los usuarios a través de desarrollo de protocolos, el mantenimiento de instrumentos y el uso diario con solo mover un dedo. Dos puertos USB permiten una transferencia de archivos, un almacenamiento y un uso cómodos. Para aquellos que prefieren el control por ordenador o requieren el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR, el lavador de microplacas táctil 405 se puede controlar con el software opcional Liquid Handling Control.
El lavador de microplacas 405 Touch está disponible en numerosas configuraciones para satisfacer una amplia gama de requisitos de flujo de trabajo al mismo tiempo que mantiene todas las características de los lavadores de Agilent BioTek, incluidos el colector Dual-Action, el lavado de células optimizado y la limpieza ultrasónica integrada.
  • Microplacas de 96 y 384 pocillos
  • Pantalla táctil resistiva
  • Compatible con todos los entornos con guantes
  • Compatible con la más amplia gama de niveles de humedad
  • Puede usarse con dispositivos señaladores
  • Tecnología ecológica de bajo consumo
  • Sistema de ayuda sensible al contexto, completo con recomendaciones de lavado y diagramas
  • Vídeos de instrucciones
  • Menú rápido para cebado, lavado y mantenimiento
  • Métodos de muestra predefinidos para un funcionamiento sencillo
  • Control de ratón opcional
  • Conmutación automática de 4 tampones internos
  • Diseños de colectores de cambio rápido
  • Colector Dual-Action patentado
  • Las tasas superbajas proporcionan una dispensación suave para un lavado de células sin interrupciones
  • Ultrasonic Advantage pendiente de patente
  • Mantenimiento sencillo con selección de rutinas preprogramadas, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas
  • Varios sensores de diagnóstico proporcionan protección completa durante funcionamientos desatendidos
  • Apilador de microplacas BioStack para la automatización independiente de hasta 50 placas de altura estándar ANSI/SBS
  • Todos los lavadores están listos para la filtración al vacío (los módulos de filtración complementarios se venden por separado)
  • Todos los lavadores están listos para la separación biomagnética (los imanes complementarios se venden por separado)
ELISA, ensayos MSD, citoquímica inmunitaria de HCS, flujo de Ca2+ FLIPR, ensayos basados en células, procesamiento de microesferas de poliestireno y magnéticas (ensayos de expresión génica, ensayos de citoquinas), ensayos ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ensayos ELISA, ensayos basados en células (según el modelo), microesfera de poliestireno y magnética, ensayos de multiplex, ELISA basados en microesferas, procesos de filtración de residuos
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Conexiones USB (2)
Frascos Optional (4 or 10 L)
Precisión <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
Volumen de dispensación 25 to 3000 μL/well (192-pin manifold); 50 to 3000 μL/well (96-pin manifold)
Tipos de placas 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Option) Plates
Volumen residual ≤ 2 μl/pocillo
Velocidad de lavado Placas de fondo sólido: Ciclos de 3 asp. y disp., 300 ul/pocillo, 96 pocillos, colector de 96 tubos, aspiración final: < 30 s; ciclos de 3 asp. y disp., 100 ul/pocillo, 384 pocillos, colector de 96 tubos, aspiración final: < 80 s; ciclos de 1 asp. y disp., 40 ul/pocillo, 384 pocillos, colector de 192 tubos
Tiempo de inmersión Programable en minutos y segundos, hasta 60 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) Con conmutación de tampón interno: 16,5 kg; sin conmutación de tampón interno: 13,5kg
Ciclos de lavado Desde 1 hasta 250
Volumen de lavado De 25 a 3000 μl/pocillo
Pantalla LED
Caudal Desde 1 hasta 11
Tipo de liberación de fluidos Bomba de desplazamiento positivo interna
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos MSD, citoquímica inmunitaria de HCS, flujo de Ca2+ FLIPR, ensayos basados en células, procesamiento de microesferas de poliestireno y magnéticas (ensayos de expresión génica, ensayos de citoquinas), ensayos ELISPOT
Frecuencia 50/60Hz
Modelo 405TSRV
Incluye Automated Internal 4-Buffer Switching; 96-well microplate washing
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,6cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4cm
Fondo (imperial) 17 in
Fondo (métrico) 43,2cm
Interfaz de automatización Pantalla táctil con retroiluminación LED de alta resolución para controlar el instrumento
Peso (imperial) Con conmutación de tampón interno: 16,5 kg (36 lb.); sin conmutación de tampón interno: 30 lb
Tensión 100 - 240V