Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas táctil 405
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405TSR
405TSRS
405TSRSQ
405TSRV
405TSRVS
405TSRVSQ
405TSU
405TSUS
405TSUSQ
405TSUV
405TSUVS
405TSUVSQ
Descripción
Características y opciones de hardware:
- El sensor Verify incorporado patentado verifica automáticamente el rendimiento de dispensación/aspiración y notifica las ubicaciones obstruidas en la pantalla gráfica a color.
- Tiene capacidad para microplacas de 96 y 384 pocillos
- Interfaz de usuario con pantalla táctil de alta resolución
- Ordenador integrado con Microsoft Windows CE
- Ultrasonic Advantage incorporado pendiente de patente limpia automáticamente los tubos obstruidos
- Dos puertos USB permiten una transferencia de archivos, un almacenamiento y un uso cómodos
- Conmutación automática de 4 tampones internos
- La bomba interna de desplazamiento positivo elimina el uso de molestos sistemas de administración de presión y permite el uso de depósitos dispensadores de cualquier tamaño
- La cubeta de cebado integrada permite el cebado y lavado automático del colector durante los modos de funcionamiento y mantenimiento, además de eliminar la necesidad de placas vacías cuando se utiliza en sistemas robóticos automatizados
- Todos los lavadores están listos para la filtración al vacío (los módulos de filtración complementarios se venden por separado)
- Todos los lavadores están listos para la separación biomagnética (los imanes complementarios se venden por separado)
- Lavado de 96 o 384 pocillos con colector de 96 tubos Dual-Action patentado
- El lavado de células se optimiza con dos caudales bajos y tubos de dispensación con ángulos de 20°, ideales para el lavado de monocapas de células poco adherentes
- Lavado rápido de 384 pocillos con colector de 192 tubos Dual-Action patentado para el control de aspiración y dispensación independiente para un lavado preciso por sobrellenado y protección contra desbordamiento
- Diseño superior de colector de aspiración de tubo en tubo para lavado de 384 pocillos con tampones que no contienen surfactante
- Listo para lavado de 96 pocillos con colector de 96 tubos Dual-Action opcional
- Los modelos 405 TS automatizan la dispensación y aspiración básicas de 96 pocillos
- Cuando surjan dudas, se puede acceder al sistema de ayuda sensible al contexto completo con recomendaciones, diagramas e imágenes con solo presionar una tecla
- Los protocolos predefinidos y los vídeos de instrucciones orientan a los usuarios sobre la configuración y el uso básico del instrumento
- Parámetros de protocolo totalmente personalizables para requisitos de lavado individualizados (lavado de células suave a lavado vigoroso para ensayos de alta unión)
- AutoPrime
- Flexibilidad para software adicional y conformidad de la parte 11 de 21 CFR con el software Liquid Handling Control (LHC) para el desarrollo de métodos, así como para la descarga y el lavado de placas.
- Ejecute protocolos creados integrados, descargados del software LHC o transferidos a una unidad USB
Especificaciones
Especificaciones
| Ensayos | ELISA, ensayos basados en células (según el modelo), microesfera de poliestireno y magnética, ensayos de multiplex, ELISA basados en microesferas, procesos de filtración de residuos |
| Certificaciones/conformidad | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Conexiones | USB (2) |
| Frascos | Optional (4 or 10 L) |
| Precisión | <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing) |
| Volumen de dispensación | 25 to 3000 μL/well (192-pin manifold); 50 to 3000 μL/well (96-pin manifold) |
| Tipos de placas | 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Option) Plates |
| Volumen residual | ≤2 μL/well |
| Velocidad de lavado | 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s |
| Tiempo de inmersión | Programmable in minutes and seconds, up to 60 min. |
| Mostrar más |