Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405LSHT
405LSHTV
405LSR
405LSRS
405LSRSQ
405LSRV
405LSRVS
405LSRVSQ
405LSU
405LSUS
405LSUSQ
405LSUV
405LSUVS
405LSUVSQ
Incluye:
Conmutación de 4 tampones
Conmutación de 4 tampones
Lavado celular optimizado
Lavado celular optimizado, conmutación de 4 tampones
Lavador de microplacas
Ultrasonic Advantage
Ventaja ultrasónica
Ventaja ultrasónica, tecnología de verificación
Beskrivelse
- Para microplacas de 384 pocillos
- Con conmutación automática de 4 tampones
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | CE, TUV |
| Frascos | Optional (4 or 10 L) |
| Precisión | <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing) |
| Volumen de dispensación | 25 to 3000 μL/well |
| Tipos de placas | 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates |
| Volumen residual | <2 μL/well (96- and 384-well plates), 96-tube manifold for 96 wells, 192-tube for 384 wells |
| Velocidad de lavado | 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s |
| Tiempo de inmersión | Programable en minutos y segundos, hasta 60 min. |
| Tipo | Lavador de microplacas |
| Peso (métrico) | 13,5kg |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion