Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17277869 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405LSHT
405LSHTV
405LSR
405LSRS
405LSRSQ
405LSRV
405LSRVS
405LSRVSQ
405LSU
405LSUS
405LSUSQ
405LSUV
405LSUVS
405LSUVSQ
Incluye:
Conmutación de 4 tampones
Conmutación de 4 tampones
Lavado celular optimizado
Lavado celular optimizado, conmutación de 4 tampones
Lavador de microplacas
Ultrasonic Advantage
Ventaja ultrasónica
Ventaja ultrasónica, tecnología de verificación
Código de producto. 17277869
Marca: Agilent BioTek 405LSUSQSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek 405 LS washer has a well earned reputation as an economical plate washer that offers excellent performance and reliability.
Lavador 405 LS con Ultrasonic Advantage y tecnología Verify
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Frascos Optional (4 or 10 L)
Precisión <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
Volumen de dispensación 25 to 3000 μL/well
Tipos de placas 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates
Volumen residual De 25 a 3000 μl/pocillo
Velocidad de lavado 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s
Tiempo de inmersión Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) With internal buffer switching - 16.5 kg; Without - 13.5 kg
Ciclos de lavado 1 to 250
Caudal High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
Para utilizar con (aplicación) 96/384-well Plate Washing
Humedad 10 to 85%, noncondensing
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 405LSUSQ
Incrementos 1 μL
Incluye Lavado celular optimizado
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35.6 cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25.4 cm
Fondo (imperial) 17 in
Fondo (métrico) 43.2 cm
Peso (imperial) With internal buffer switching - 36 lb.; Without - 30 lb.
Tensión 100 - 240V