Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17267869 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405LSHT
405LSHTV
405LSR
405LSRS
405LSRSQ
405LSRV
405LSRVS
405LSRVSQ
405LSU
405LSUS
405LSUSQ
405LSUV
405LSUVS
405LSUVSQ
Incluye:
Conmutación de 4 tampones
Conmutación de 4 tampones
Lavado celular optimizado
Lavado celular optimizado, conmutación de 4 tampones
Lavador de microplacas
Ultrasonic Advantage
Ventaja ultrasónica
Ventaja ultrasónica, tecnología de verificación
Código de producto. 17267869
Marca: Agilent BioTek 405LSUSSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek 405 LS washer has a well earned reputation as an economical plate washer that offers excellent performance and reliability.
  • Para facilitar el procesamiento de ensayos basados en células, ELISA y ensayos multiplex
  • Lavado de 96/384 pocillos con colector de 96 tubos Dual-Action patentado
  • Los tubos de dispensación en ángulo, las velocidades de aspiración y dispensación extensas, y los controles de posición de la placa proporcionan condiciones óptimas para lavar incluso las capas de células frágiles
  • Lavado de células optimizado con dos caudales bajos y tubos de dispensación con ángulos de 20°, ideales para el lavado de monocapas de células poco adherentes
  • Programable en minutos y segundos, hasta 60 minutos (intensidades variables)
  • Detección de residuos y vacío, detección de líquidos y flujo
  • Tapa para aerosoles y protección contra desbordamiento
Hardware
  • Tiene capacidad para microplacas de 96 o 384 pocillos
  • Pantalla LCD retroiluminada de 2 x 24 caracteres e interfaz de usuario sencilla con teclado de membrana
  • Conmutación automática de cuatro tampones internos
  • Automatiza la aspiración y dispensación básica de 96 o 384 pocillos
  • La bomba interna de desplazamiento positivo elimina el uso de molestos sistemas de administración de presión y permite el uso de depósitos dispensadores de cualquier tamaño
  • La cubeta de cebado incorporada permite el cebado y enjuague automático del colector durante los modos de funcionamiento y mantenimiento
  • Diseño de colector de cambio rápido
  • Compatible con BioStack y automatización de terceros
  • Todos los lavadores están listos para la separación biomagnética (los imanes complementarios se venden por separado)
  • Todos los lavadores están listos para la filtración al vacío (los módulos de filtración complementarios se venden por separado)
Software
  • El menú rápido permite cebar con facilidad las trayectorias de líquido, iniciar el proceso de lavado y limpiar el colector
  • Protocolos predefinidos incluidos para el lavado inmediato
  • Parámetros de protocolo totalmente personalizables para requisitos de lavado individualizados (lavado de células suave a lavado vigoroso para ensayos de alta unión)
  • AutoPrime y rutinas de mantenimiento automático
  • Flexibilidad para software adicional y conformidad con la parte 11 de 21CFR del software LHC para el desarrollo de métodos, así como para la descarga y el lavado de placas
  • Ejecute protocolos creados integrados o descargados del software LHC
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Frascos Optional (4 or 10 L)
Precisión <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
Volumen de dispensación 25 to 3000 μL/well
Tipos de placas 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates
Volumen residual <2 μL/well (96- and 384-well plates), 96-tube manifold for 96 wells, 192-tube for 384 wells
Velocidad de lavado 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s
Tiempo de inmersión Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) With internal buffer switching - 16.5 kg; Without - 13.5 kg
Ciclos de lavado 1 to 250
Caudal High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
Para utilizar con (aplicación) 96/384-well Plate Washing
Humedad Del 10 a 85 %, sin condensación
Frecuencia 50/60Hz
Modelo 405LSUS
Incrementos 1 μL
Incluye Lavado celular optimizado
Anchura (imperial) 14 in.
Anchura (métrico) 35.6 cm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 25.4 cm
Fondo (imperial) 17 in.
Fondo (métrico) 43.2 cm
Peso (imperial) With internal buffer switching - 36 lb.; Without - 30 lb.
Tensión De 100 a 240 V CA