Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
405LSHT
405LSHTV
405LSR
405LSRS
405LSRSQ
405LSRV
405LSRVS
405LSRVSQ
405LSU
405LSUS
405LSUSQ
405LSUV
405LSUVS
405LSUVSQ
Incluye:
Conmutación de 4 tampones
Conmutación de 4 tampones
Lavado celular optimizado
Lavado celular optimizado, conmutación de 4 tampones
Lavador de microplacas
Ultrasonic Advantage
Ventaja ultrasónica
Ventaja ultrasónica, tecnología de verificación
Descripción
- Para facilitar el procesamiento de ensayos basados en células, ELISA y ensayos multiplex
- Los tubos de dispensación en ángulo, las velocidades de aspiración y dispensación extensas, y los controles de posición de la placa proporcionan condiciones óptimas para lavar incluso las capas de células frágiles
- Programable en minutos y segundos, hasta 60 minutos (intensidades variables)
- Detección de residuos y vacío, detección de líquidos y flujo
- Tapa para aerosoles y protección contra desbordamiento
- Tiene capacidad para microplacas de 96 pocillos
- Pantalla LCD retroiluminada de 2 x 24 caracteres e interfaz de usuario sencilla con teclado de membrana
- Conmutación automática de cuatro tampones internos
- Automatiza la aspiración y dispensación básica de 96 pocillos
- La bomba interna de desplazamiento positivo elimina el uso de molestos sistemas de administración de presión y permite el uso de depósitos dispensadores de cualquier tamaño
- La cubeta de cebado incorporada permite el cebado y enjuague automático del colector durante los modos de funcionamiento y mantenimiento
- Diseño de colector de cambio rápido
- Compatible con BioStack y automatización de terceros
- Todos los lavadores están listos para la separación biomagnética (los imanes complementarios se venden por separado)
- Todos los lavadores están listos para la filtración al vacío (los módulos de filtración complementarios se venden por separado)
- El menú rápido permite cebar con facilidad las trayectorias de líquido, iniciar el proceso de lavado y limpiar el colector
- Protocolos predefinidos incluidos para el lavado inmediato
- Parámetros de protocolo totalmente personalizables para requisitos de lavado individualizados (lavado de células suave a lavado vigoroso para ensayos de alta unión)
- AutoPrime y rutinas de mantenimiento automático
- Flexibilidad para software adicional y conformidad con la parte 11 de 21CFR del software LHC para el desarrollo de métodos, así como para la descarga y el lavado de placas
- Ejecute protocolos creados integrados o descargados del software LHC
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Frascos | Optional (4 or 10 L) |
| Precisión | <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing) |
| Volumen de dispensación | 25 to 3000 μL/well |
| Tipos de placas | 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates |
| Volumen residual | <2 μL/well (96- and 384-well plates), 96-tube manifold for 96 wells, 192-tube for 384 wells |
| Velocidad de lavado | 96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s |
| Tiempo de inmersión | Programmable in minutes and seconds, up to 60 min. |
| Tipo | Lavador de microplacas |
| Peso (métrico) | With internal buffer switching - 16.5 kg; Without - 13.5 kg |
| Mostrar más |