Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices Kressner de aluminio puro de 400 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Tamices Kressner |
| Material | Aluminio |
| Incluye | Tapa, 2 tamices de aro, 3 cierres ajustable para el exceso de presión y un recipiente de recogida |
| Para utilizar con (aplicación) | Para colocar insertos de tamiz intercambiables |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |