Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de tamaño único serie 4000
Código de producto. 10793507 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,0 μm
1,1 μm
1,3 μm
1,6 μm
1,8 μm
2 μm
2,5 μm
3 μm
4 μm
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
9 μm
10 μm
12 μm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
110 μm
140 μm
160 μm
200 μm
240 μm
280 μm
300 μm
400 μm
500 μm
550 μm
650 μm
750 μm
1000 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
15 ml
Código de producto. 10793507
Marca: Thermo Scientific™ 4320A
Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único.
Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único Thermo Scientific™ serie 4000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy reducida.
Características:
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas de forma irregular.
  • Los diámetros medios se han calibrado mediante métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
  • La uniformidad y distribución de tamaños se miden mediante un análisis de la resistencia eléctrica o microscopía óptica.
  • Las partículas de la serie 4000 de 1 a 160 μm están hechas de poliestireno (PE).
  • Las partículas de la serie 4000 de 200 a 1000 μm están hechas de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno (PSDVB).
Información para pedidos:
Los productos de 1 a 160 μm se envasan en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas, a una concentración óptima para la dispersión, manipulación y dilución. Los productos de diámetro igual o superior a 200 μm se envasan en forma de esferas en polvo. Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Certificaciones/conformidad Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas.
Concentración 2,3 x 105 #/g
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Contenido Esferas secas uniformes
Descripción Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
Material Poliestireno
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 5,7 µm, 2,9 % CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 200 μm