Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de tamaño único serie 4000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Reduzca al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma con las partículas de tamaño único Thermo Scientific™ serie 4000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy reducida.
- Se utilizan esferas en lugar de partículas de forma irregular.
- Los diámetros medios se han calibrado mediante métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
- La uniformidad y distribución de tamaños se miden mediante un análisis de la resistencia eléctrica o microscopía óptica.
- Las partículas de la serie 4000 de 1 a 160 μm están hechas de poliestireno (PE).
- Las partículas de la serie 4000 de 200 a 1000 μm están hechas de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno (PSDVB).
Información para pedidos:
Los productos de 1 a 160 μm se envasan en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas, a una concentración óptima para la dispersión, manipulación y dilución. Los productos de diámetro igual o superior a 200 μm se envasan en forma de esferas en polvo. Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales
Especificaciones
Especificaciones
Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
Certificaciones/conformidad | Cada paquete de patrones viene con un certificado de calibración y trazabilidad al NIST, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas. |
Concentración | Sólidos al 1,00 % |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
Contenido | Esferas secas uniformes |
Descripción | Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser |
Color | Blanco o incoloro |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño |
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
262273 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4330A |
255034 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4330A |
266063_0426 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4330A |
266063 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4330A |
271281 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4330A |