Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Código de producto. 10105072 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10105072 20 mm cada uno
10700125 100 mm cada uno
10442272 106 mm cada uno
10022822 10 mm cada uno
10454952 11,2mm cada uno
10378512 12,5mm cada uno
10206612 112 mm cada uno
10216612 125 mm cada uno
10367892 13,2mm cada uno
10377892 14 mm cada uno
10337942 16 mm cada uno
10246462 18 mm cada uno
10462842 22,4mm cada uno
10472842 25 mm cada uno
10564593 19 mm cada uno
10092722 26,5mm cada uno
10002732 28 mm cada uno
10423422 35,5mm cada uno
10718634 31,5mm cada uno
10042962 37,5mm cada uno
10565553 40 mm cada uno
10338132 4,50mm cada uno
10388272 4,75mm cada uno
10483992 45 mm cada uno
10286742 4 mm cada uno
10758624 5,60mm cada uno
10493992 50 mm cada uno
10398322 53 mm cada uno
10193622 5 mm cada uno
10454572 56 mm cada uno
10624593 6,30mm cada uno
10216272 6,70mm cada uno
10296412 63 mm cada uno
10434762 7,10mm cada uno
10358372 71 mm cada uno
10378562 75 mm cada uno
10790115 80 mm cada uno
10318422 8 mm cada uno
10583823 9,50mm cada uno
10154782 90 mm cada uno
10328422 9 mm cada uno
41 options
Código de producto. 10105072
Marca: RETSCH 60.154.020000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 20 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable