Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Código de producto. p-8003374 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10024981
Marca: RETSCH 60.167.001400
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 1,40mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 450
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable