Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Código de producto. 10730283 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10730283 53 mm cada uno
10024981 1,40mm cada uno
10488341 1,18mm cada uno
10428731 1,7mm cada uno
10075061 100 mm cada uno
10503732 106 mm cada uno
10640462 125 mm cada uno
10249071 12,50mm cada uno
10196311 11,20mm cada uno
10670102 13,2mm cada uno
10136461 19 mm cada uno
10488151 1 mm cada uno
10660452 16 mm cada uno
10583912 2,8mm cada uno
10024991 2,36mm cada uno
10497961 22,40mm cada uno
10196501 25 mm cada uno
10438541 26,50mm cada uno
10438731 2 mm cada uno
10749512 31,50mm cada uno
10228501 37,50mm cada uno
10468921 3,35mm cada uno
10186071 4,75mm cada uno
10054981 45 mm cada uno
10476041 4 mm cada uno
10390952 5,6mm cada uno
10720283 50 mm cada uno
10446621 6,3mm cada uno
10770853 6,7mm cada uno
10553342 63 mm cada uno
10640102 8 mm cada uno
10740283 75 mm cada uno
10034911 9,5mm cada uno
10620292 90 mm cada uno
34 options
Código de producto. 10730283
Marca: RETSCH 60.167.053000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 53 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 450
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable