Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 63 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 450 |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mostrar más |