Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Código de producto. 10438541 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
34 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10438541 | 26,50mm | cada uno |
| 10024981 | 1,40mm | cada uno |
| 10488341 | 1,18mm | cada uno |
| 10428731 | 1,7mm | cada uno |
| 10075061 | 100 mm | cada uno |
| 10503732 | 106 mm | cada uno |
| 10640462 | 125 mm | cada uno |
| 10249071 | 12,50mm | cada uno |
| 10196311 | 11,20mm | cada uno |
| 10670102 | 13,2mm | cada uno |
| 10136461 | 19 mm | cada uno |
| 10488151 | 1 mm | cada uno |
| 10660452 | 16 mm | cada uno |
| 10583912 | 2,8mm | cada uno |
| 10024991 | 2,36mm | cada uno |
| 10497961 | 22,40mm | cada uno |
| 10196501 | 25 mm | cada uno |
| 10438731 | 2 mm | cada uno |
| 10749512 | 31,50mm | cada uno |
| 10228501 | 37,50mm | cada uno |
| 10468921 | 3,35mm | cada uno |
| 10186071 | 4,75mm | cada uno |
| 10054981 | 45 mm | cada uno |
| 10476041 | 4 mm | cada uno |
| 10390952 | 5,6mm | cada uno |
| 10720283 | 50 mm | cada uno |
| 10730283 | 53 mm | cada uno |
| 10446621 | 6,3mm | cada uno |
| 10770853 | 6,7mm | cada uno |
| 10553342 | 63 mm | cada uno |
| 10640102 | 8 mm | cada uno |
| 10740283 | 75 mm | cada uno |
| 10034911 | 9,5mm | cada uno |
| 10620292 | 90 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10438541
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
60.167.026500
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 26,50mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E 11 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 450 |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |