Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Código de producto. 10064941 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10064941 850 μm cada uno
10146121 106 μm cada uno
10015061 125 μm cada uno
10426621 180 μm cada uno
10166261 212 μm cada uno
10446041 150 μm cada uno
10390282 250 μm cada uno
10176261 300 μm cada uno
10698751 25 μm cada uno
10503342 32 μm cada uno
10330432 425 μm cada uno
10438151 38 μm cada uno
10146361 355 μm cada uno
10310862 45 μm cada uno
10700663 53 μm cada uno
10487381 500 μm cada uno
10640262 600 μm cada uno
10478341 63 μm cada uno
10054941 710 μm cada uno
10418921 75 μm cada uno
10741043 90 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10064941 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.167.000850
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 850 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ASTM E 11
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 450
Altura (métrico) 65 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 400mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable