Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de 40 posiciones con estantes giratorios
Código de producto. p-8272042 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul/verde
Natural, Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15559115 Natural, Morado cada uno
15569115 Azul/verde cada uno
2 options
Código de producto. 15559115
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpora dos estantes con bisagras móviles que pueden girarse hacia arriba o hacia abajo para acomodar el tamaño del tubo que se está utilizando. La Gradilla para tubos de 40 posiciones con estantes giratorios Fisherbrand™ está diseñada para albergar 40 tubos de 5 ml o 15 ml.
  • Asas ergonómicas para facilitar el transporte de la gradilla
  • Rejilla moldeada a ambos lados de los estantes para una rápida identificación y recuperación de las muestras
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural, Morado
Admite Tubos (16 mm), Tubos (5 y 15 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 20 y 20
Para utilizar con (equipo) Tubos de 5 ml/15 ml
Montaje Sobremesa
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 309 x 107 x 77mm
Longitud (métrico) 309 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Peso (métrico) 0,26 kg
Incluye Estantes giratorios con bisagras
Tipo de producto Gradilla para tubos de dos niveles
Altura (métrico) 77 mm
Anchura (métrico) 107 mm