Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 40 mm
Código de producto. 11571685 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Viales con diámetro exterior de 10 mm
Viales con diámetro exterior de 13 mm
Viales con diámetro exterior de 15 mm
Viales con diámetro exterior de 15,50 mm
Viales con diámetro exterior de 17 mm
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm
Viales con diámetro exterior de 24 mm
Viales con diámetro exterior de 25,25 mm
Viales con diámetro exterior de 31 mm
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm
Viales con diámetro exterior de 41 mm
Viales con diámetro exterior de 42,50 mm
Conjunto de tubos:
cubetas 12 x 12
cubetas 3 x 3
cubetas 4 x 4
cubetas 5 x 5
cubetas 6 x 6
cubetas 7 x 7
cubetas 8 x 8
cubetas 9 x 9
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Conjunto de tubos unitSize
11571685 Viales con diámetro exterior de 17 mm cubetas 7 x 7 paquete de 36
15240454 Viales con diámetro exterior de 15 mm cubetas 8 x 8 36 PCS
15210634 Viales con diámetro exterior de 15 mm cubetas 6 x 6 paquete de 36
15220554 Viales con diámetro exterior de 10 mm cubetas 12 x 12 36 PCS
15220634 Viales con diámetro exterior de 25,25 mm cubetas 5 x 5 paquete de 36
15230634 Viales con diámetro exterior de 31,75 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
15240634 Viales con diámetro exterior de 42,50 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
15280544 Viales con diámetro exterior de 41 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
15290544 Viales con diámetro exterior de 31 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
11521785 Viales con diámetro exterior de 15,50 mm cubetas 8 x 8 paquete de 36
11531785 Viales con diámetro exterior de 17,75 mm cubetas 7 x 7 paquete de 36
11591685 Viales con diámetro exterior de 13 mm cubetas 9 x 9 paquete de 36
15200554 Viales con diámetro exterior de 24 mm cubetas 5 x 5 paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11571685 Supplier Tenak™ Supplier No. TE22130
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Divisores para cajas de crioconservación de 75 mm de altura.
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Specifications
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (equipo) Cajas criogénicas de 75 mm de altura
Admite Viales con diámetro exterior de 17 mm
Conjunto de tubos cubetas 7 x 7
Altura (métrico) 40 mm