Learn More
Diba Omnifit™ Válvula de 4 vías
Código de producto. 15872585
Change view
Click to view available options
Descripción:
Válvula de 4 vías 2 x 90°
Válvula de 4 vías 90°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
15872585 Válvula de 4 vías 2 x 90° cada uno
15893035 Válvula de 4 vías 90° cada uno
2 options
Código de producto. 15872585
Marca: Diba Omnifit™ 2193922
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Especificaciones
Descripción Válvula de 4 vías 2 x 90°
Tamaño del orificio (imperial) 0.06 in.
Tamaño del orificio (métrico) 1.5 mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0.04 in. to 0.16 in.
Diámetro exterior del tubo (métrico) 1 to 4 mm
Presión de funcionamiento 50 psi, 3.4 bar
Estilo de puerto Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
Tipo Válvula de 4 vías 2 x 90°
No. of Ports 4 puertos