Learn More
Masterflex™ Llave de paso de 4 vías
Código de producto. 11742683
Change view
Click to view available options
Connectors:
Luer, Slip macho
Luer-Lock macho
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Connectors unitSize
11742683 Luer-Lock macho 10 PCS
11762673 Luer, Slip macho paquete de 10
2 options
Código de producto. 11742683
Marca: Masterflex™ 3060004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas llaves de paso para una gran variedad de aplicaciones. Las llaves de paso de 4 vías Cole-Parmer™ cuentan con un cuerpo de PC y un tubo de HDPE.
Utilice estas llaves de paso para una gran variedad de aplicaciones. Las llaves de paso de 4 vías Cole-Parmer™ cuentan con un cuerpo de PC y un tubo de HDPE.
  • Llave de paso de cuatro vías
  • Elija llaves de paso con un Luer Lock macho o un Luer Slip macho
  • El mango gira 360 grados en las llaves de paso de cuatro vías
Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Material Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Plug Material Policarbonato y HDPE
Outlet Port Luer Lock macho o Luer Slip macho
Connectors Luer-Lock macho