Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos clínicos de 4 vías
Código de producto. 16360402 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Varios: Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
16360402 Morado paquete de 5
16340402 Varios: Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural paquete de 5
16350402 Azul paquete de 5
16370402 Verde paquete de 5
16380402 Natural paquete de 5
5 options
Código de producto. 16360402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para tubos clínicos de 4 vías es la única gradilla para tubos diseñada específicamente para contener tubos redondos, planos o cónicos, de recogida de sangre y de cultivo. Admite tubos de diferentes tamaños sin la necesidad de varias gradillas.
  • Admite tubos de recogida de sangre y de cultivo de fondo cónico, plano o redondo, y de 13 y 16 mm de todas las marcas
  • Única gradilla de 4 vías disponible con una conexión de seis vías
  • Enlace pocillos de tamaños similares o diferentes, de extremo a extremo o en paralelo, en cualquier orientación
  • Personalice la gradilla para que se ajuste al número de pocillos necesarios; se pueden unir infinitas unidades o utilizar una unidad independiente
  • Los pocillos espaciados uniformemente ayudan a eliminar los errores de pipeteo, lo que permite unos resultados más precisos
  • Identificación alfanumérica moldeada para una rápida localización y recuperación de los tubos
  • Sólida, fabricada en polipropileno resistente a productos químicos y fácil de limpiar
  • Las gradillas pueden usarse en baños de agua y colocarse en congeladores
  • Paquete de colores variados disponible para opciones de codificación de colores
  • EE.UU. pendientes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Divisores de células No
Declaraciones de limpieza Se limpian con detergentes suaves y son esterilizables en autoclave
Cierre incluido No
Descripción Paquete de 5 gradillas clínicas de 4 vías
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado
Admite Tubos, Tubes (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 18
Forma Rectángulo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos clínicos
Para utilizar con (equipo) Agitador
N.º de gradillas 5
Envase Envoltura al vacío
Cantidad 5 Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) 0 °C a 121 °C (32 °F a 249 °F)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23,11 × 7,11 × 9,65 cm (9,1 × 2,8 × 3,8 pulgadas)
Longitud (métrico) 23,2 cm
Longitud (imperial) 764,54 mm (9,1 pulgadas)
Anchura (imperial) 764,54 mm (2,8 pulgadas)
Altura (imperial) 764,54 mm (3,8 pulgadas)
Diámetro del pocillo (métrico) 13 mm, 17 mm
Peso (imperial) 0,28 libras
Peso (métrico) 0,11 kg
Incluye Gradilla
Tipo de producto Rack clínico
Estantes None
Altura (métrico) 9,5 cm
matriz, red, conjunto Lado A: 6 x 3, lado B: 6 x 2, lado C: 6 x 3, lado D: 6 x 2
Anchura (métrico) 7,0 cm