Learn More
Cole-Parmer™ Lámpara UV de 4 vatios
Código de producto. 15651874 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intensidad de la luz:
590/900 μ/cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intensidad de la luz unitSize
15651874 590/900 μ/cm2 cada uno
1 options
Código de producto. 15651874
Marca: Cole-Parmer™ 9762009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas lámparas portátiles se suministran en una gran variedad de longitudes de onda y son ideales para la visualización de materiales en áreas con poca iluminación.Las diferentes longitudes de onda se pueden utilizar para la identificación bacteriana, tinción de muestras, pruebas bioquímicas, detectores de mercurio, alineación óptica, análisis de ADN, electroforesis y mucho más.
  • Cambie fácilmente de una fuente de luz UV a otra
  • El reflector integrado mejora la iluminación UV
  • La carcasa de metal extruido duradera presenta un revestimiento de polvo resistente a los arañazos
  • Ligera y de fácil manejo
  • Ofrece de dos a tres longitudes de onda UV diferentes en una lámpara
  • Se suministran con tubos de 254 nm y 365 nm de longitud de onda
  • El selector facilita el cambio entre fuentes de luz
  • Los modelos UV de onda larga de 365 nm son ideales para la identificación bacteriana, tinción de muestras, electroforesis en gel, cloración, fluoroquímica y mucho más
  • Los modelos UV de onda larga de 365 nm son ideales para la identificación bacteriana, tinción de muestras, electroforesis en gel, cloración, fluoroquímica y mucho más
  • Los modelos UV de onda corta de 254 nm se pueden utilizar para pruebas bioquímicas, detectores de mercurio, alineación óptica, análisis de ADN, electroforesis y mucho más
  • Cabinas de visualización opcional disponibles
  • El soporte de lámpara opcional para el funcionamiento con manos libres está disponible para todos los modelos
Especificaciones
Tensión 230 V
Vataje 4W
Dimensiones (L x An) 24,8 x 6,4 cm
Incluye Tubos de longitud de onda de 254 y 365 nm
Intensidad de la luz 590/900 μ/cm2