Learn More
Ácido 4-vinilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10320194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10320194 5 g Frasco de vidrio 5 g
10412985 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10320194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359810050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2156-04-9
Fórmula molecular C8H9BO2
Peso molecular (g/mol) 147.97
Número MDL MFCD00239441
Clave InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbenzeneboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 16, IV, 1676
Sinónimo 3-chloro-6-4-methylphenyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolylpyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl, acmc-1cb0h, pyridazine,3-chloro-6-4-methylphenyl
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
Nombre IUPAC 3-cloro-6-(4-metilfenil)piridazina
PubChem CID 2775558
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.