missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de 4-(trifluorometil)fenilhidrazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7031309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11330176 1 g 1 g
11320176 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11330176

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32340.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2923-56-0 | C7H8ClF3N2 | 212.6 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2923-56-0
Fórmula molecular C7H8ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 212.6
Número MDL MFCD00204233
Clave InChI WCAGNYIHAYOPSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, hcl, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl-, monohydrochloride, n'-4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazinium, chloride
PubChem CID 24229790
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)NN.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 96%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.