Learn More
Cloruro de [4-(trifluorometilo)fenil]metanosulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3176225
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10576504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10120493 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10576504
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07768CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 163295-75-8
Fórmula molecular C8H6ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 258.64
Número MDL MFCD01631932
Clave InChI KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
Nombre IUPAC cloruro de [4-(trifluorometil)fenil]metanosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.65
Porcentaje de pureza 95%