Learn More
ácido 4-(trifluorometilo)hidrocinámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10451664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10451664 1 g Frasco de vidrio 1 g
10663215 5 g Frasco de vidrio 5 g
10673215 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10451664
Marca: Thermo Scientific Acros 397380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 53473-36-2 | C10H9F3O2 | 218.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53473-36-2
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.17
Número MDL MFCD00674032
Clave InChI OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3588736
Nombre IUPAC ácido 3-[4-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 110.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal COOH(CH2)2C6H4CF3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.