Learn More
4-(Trifluorometil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
15436657 1 g 1 g
15446657 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15436657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33793.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75091-99-5 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75091-99-5
Fórmula molecular C7H9F3O
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00102145
Clave InChI IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)ciclohexan-1-ona
SMILES FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Punto de ebullición 67°C to 68°C (16 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Sinónimo 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%