Learn More
4'-(trifluorometil)acetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405143 5 g 5 g
11415143 25 g 25 g
11425143 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12789.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-97-3 | C9H8F3NO | 203.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-97-3
Fórmula molecular C9H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 203.164
Número MDL MFCD00013562
Clave InChI DFDHFECLWHHELH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl acetanilide, n-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 4'-trifluoromethyl acetanilide, 4-trifluoromethylacetanilide, p-acetaminobenzotrifluoride, p-acetamidobenzotrifluoride, p-trifluoromethylacetanilide, p-acetylaminobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl acetanilide
PubChem CID 67685
Nombre IUPAC N-[4-(trifluorometil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Punto de fusión 150°C to 154°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2106965
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.16
Porcentaje de pureza ≥98%