Learn More
4-(Trifluorometil)-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7039762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415398 1 g 1 g
15425398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59165.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68755-42-0
Fórmula molecular C10H7F3O
Peso molecular (g/mol) 200.16
Número MDL MFCD07772121
Clave InChI LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one
PubChem CID 21921093
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 67°C to 72°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >108°C (226°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.16
Porcentaje de pureza 97%