Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7024563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424037 1 g 1 g
11434037 5 g 5 g
11444037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19452.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36823-88-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD00052329
Clave InChI ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Densidad 1.425
Punto de ebullición 55°C to 56°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2723543
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%