Learn More
4'-(Trifluorometoxi)acetanilida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15474387 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15474387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
CAS 1737-06-0
Punto de fusión 114°C to 117°C
Fórmula molecular C9H8F3NO2
Número MDL MFCD00075293
Cantidad 5 g
Sinónimo n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-trifluoromethoxy acetanilide, 4-trifluoromethoxy acetanilide, 4-ocf3 acetanilide, acetamide, n-4-trifluoromethoxy phenyl, p-acetanisidide, alpha,alpha,alpha-trifluoro, n1-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, acetamide,n-4-trifluoromethoxy phenyl, maybridge1_000125
Clave InChI QQRLAETWHFRNQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Nombre IUPAC N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Peso molecular (g/mol) 219.16
PubChem CID 74437
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.16
Porcentaje de pureza 98%