Learn More
Ácido 4-(trans-3-etoxi-3-oxo-1-propen-1-il)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034853
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15429905
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52552.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 850568-49-9 | C11H13BO4 | 220.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-49-9
Fórmula molecular C11H13BO4
Peso molecular (g/mol) 220.03
Número MDL MFCD04115651
Clave InChI OVNZUEJWYIMMSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-boronocinnamate, 4-e-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl phenylboronic acid, e-4-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenyl boronic acid, 4-trans-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl benzeneboronic acid, 4-3-ethoxy-3-oxoprop-1-enyl phenylboronic acid, 4-1e-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenylboronic acid, 4-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenylboronic acid, 4-e-3-ethoxy-3-oxoprop-1-enyl phenyl boronic acid, 4-e-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl benzeneboronic acid
PubChem CID 5942507
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(trans-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido [4-(3-etoxi-3-oxoprop-1-en-1-il)fenil]borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.03
Porcentaje de pureza 96%