Learn More
Ácido 4-(trans-3-etoxi-3-oxo-1-propen-1-il)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(trans-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 130°C to 134°C |
| Cantidad | 5 g |
| Nombre IUPAC | [4-(3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenyl]boronic acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.03 |
| Porcentaje de pureza | 96% |