Learn More
Ácido 4-terc-butilciclohexanecarboxílico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308065 5 g 5 g
11318065 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08248.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5451-55-8
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00042622
Clave InChI QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
PubChem CID 136759
Nombre IUPAC ácido 4-terc-butilciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota predominantly trans
Cantidad 5 g
Beilstein 2043187
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza ≥98%