Learn More
4-terc-Butilcatecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-78995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
100 GR
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163010 100 g Frasco de plástico 100 GR
10367420 500 g Frasco de plástico 500 g
10348703 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11964671 10 kg Tambor de plástico 10 KG
4 options
Código de producto. 10163010
Marca: Thermo Scientific Acros 154351000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-29-3
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002201
Clave InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenceno-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylcatechol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 56.0°C
Densidad 1.0490g/mL
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 129°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.7% max. Catechol (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CC6H3(OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Gravedad específica 1.049
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viscosidad 90 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcatechol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(1,1-dimethylethyl)-1,2-benzenediol