Learn More
Cloruro de 4-terc-butilbenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021860
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11466957 25 g 25 g
11476957 100 g 100 g
11486957 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11466957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14373.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-tert-Butylbenzoyl chloride is used in the synthesis of 9,9?-spirobifluorene-bridged bipolar systems containing 1,3,4-oxadiazole-conjugated oligoaryl and triaryllamine moieties. It is also used in the preparation of 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-terc-butilbenzoílo se utiliza en la síntesis de sistemas bipolares puenteados con 1,3,4-espirobifluoreno que contienen fracciones de oligoarilo y triarillamina 9,9,′-oxadiazol-conjugadas. También se utiliza en la preparación de 2-(4-terc-butilfenil)-5-(4-metoxifenil)-1,3,4-oxadiazol.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1710-98-1
Fórmula molecular C11H13ClO
Peso molecular (g/mol) 196.67
Número MDL MFCD00000695
Clave InChI WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
Nombre IUPAC cloruro de 4-terc-butilbenzoilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Densidad 1.08
Punto de ebullición 125°C to 126°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.5351
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 775793
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 98%