Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de conductividad intercambiable de 4 anillos
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores HI 8633 y HI 8734 |
| Tipo | Sonda de conductividad intercambiable de 4 anillos |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Sonda | Conductividad |