Learn More
Hanna Instruments™ Sondas de conductividad de 4 anillos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide la conductividad eléctrica en líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | HI 8733, HI 9033, HI 9034 y HI 87314, HI 9033, HI 9034, HI 87314 |
| Tipo | Medidor de EC portátil de rango múltiple |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Sensor de temperatura | Sí |